Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 sport, 6593
Proveedor: UVEX
6593.7/49 6593.7/35 6593.7/36 6593.7/37 6593.7/38 6593.7/39 6593.7/40 6593.7/41 6593.7/42 6593.7/43 6593.7/44 6593.7/45 6593.7/46 6593.7/47 6593.7/48 6593.7/50 6593.7/51 6593.7/52 6593.8/35 6593.8/36 6593.8/37 6593.8/38 6593.8/39 6593.8/40 6593.8/41 6593.8/42 6593.8/43 6593.8/44 6593.8/45 6593.8/46 6593.8/47 6593.8/48 6593.8/49 6593.8/50 6593.8/51 6593.8/52
UVEX6593.7/49EA 94.2 EUR
UVEX6593.7/49 UVEX6593.7/35 UVEX6593.7/36 UVEX6593.7/37 UVEX6593.7/38 UVEX6593.7/39 UVEX6593.7/40 UVEX6593.7/41 UVEX6593.7/42 UVEX6593.7/43 UVEX6593.7/44 UVEX6593.7/45 UVEX6593.7/46 UVEX6593.7/47 UVEX6593.7/48 UVEX6593.7/50 UVEX6593.7/51 UVEX6593.7/52 UVEX6593.8/35 UVEX6593.8/36 UVEX6593.8/37 UVEX6593.8/38 UVEX6593.8/39 UVEX6593.8/40 UVEX6593.8/41 UVEX6593.8/42 UVEX6593.8/43 UVEX6593.8/44 UVEX6593.8/45 UVEX6593.8/46 UVEX6593.8/47 UVEX6593.8/48 UVEX6593.8/49 UVEX6593.8/50 UVEX6593.8/51 UVEX6593.8/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 sport, 6593
Zapatos y botas
Las uvex 1 sport son juveniles y elegantes, combinadas con una comodidad de uso de primera clase, gracias a su diseño ligero, sus materiales de alta tecnología optimizados para el clima y su suela ergonómica.
  • El calzado de trabajo cumple las especificaciones ESD con una resistencia a las fugas inferior a 35 megaohmios
  • Parte superior textil transpirable
  • Sin puntera
Este moderno zapato de trabajo, ultraligero y flexible, está fabricado con materiales sintéticos, por lo que es apto para personas alérgicas al cromo. Los materiales de las suelas no contienen siliconas, plastificantes ni otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes. La suela exterior de diseño ergonómico está hecha de poliuretano de doble densidad que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento.
Color: Negro
Certificaciones: Clase de protección O1 FO SRC según la norma EN ISO 20347:2012; EN 61340 (ESD).