Calzado de seguridad ESD, sistema Boa® Fit, uvex 1, 6565
Proveedor: UVEX
6565.7/35 6565.7/36 6565.7/37 6565.7/38 6565.7/39 6565.7/40 6565.7/41 6565.7/42 6565.7/43 6565.7/44 6565.7/45 6565.7/46 6565.7/47 6565.7/48 6565.7/49 6565.7/50 6565.7/51 6565.7/52 6565.8/35 6565.8/36 6565.8/37 6565.8/38 6565.8/39 6565.8/40 6565.8/41 6565.8/42 6565.8/43 6565.8/44 6565.8/45 6565.8/46 6565.8/47 6565.8/48 6565.8/49 6565.8/50 6565.8/51 6565.8/52 6565.9/35 6565.9/36 6565.9/37 6565.9/38 6565.9/39 6565.9/40 6565.9/41 6565.9/42 6565.9/43 6565.9/44 6565.9/45 6565.9/46 6565.9/47 6565.9/48 6565.9/49 6565.9/50 6565.9/51 6565.9/52
UVEX6565.7/35EA 108 EUR
UVEX6565.7/35 UVEX6565.7/36 UVEX6565.7/37 UVEX6565.7/38 UVEX6565.7/39 UVEX6565.7/40 UVEX6565.7/41 UVEX6565.7/42 UVEX6565.7/43 UVEX6565.7/44 UVEX6565.7/45 UVEX6565.7/46 UVEX6565.7/47 UVEX6565.7/48 UVEX6565.7/49 UVEX6565.7/50 UVEX6565.7/51 UVEX6565.7/52 UVEX6565.8/35 UVEX6565.8/36 UVEX6565.8/37 UVEX6565.8/38 UVEX6565.8/39 UVEX6565.8/40 UVEX6565.8/41 UVEX6565.8/42 UVEX6565.8/43 UVEX6565.8/44 UVEX6565.8/45 UVEX6565.8/46 UVEX6565.8/47 UVEX6565.8/48 UVEX6565.8/49 UVEX6565.8/50 UVEX6565.8/51 UVEX6565.8/52 UVEX6565.9/35 UVEX6565.9/36 UVEX6565.9/37 UVEX6565.9/38 UVEX6565.9/39 UVEX6565.9/40 UVEX6565.9/41 UVEX6565.9/42 UVEX6565.9/43 UVEX6565.9/44 UVEX6565.9/45 UVEX6565.9/46 UVEX6565.9/47 UVEX6565.9/48 UVEX6565.9/49 UVEX6565.9/50 UVEX6565.9/51 UVEX6565.9/52
Calzado de seguridad ESD, sistema Boa® Fit, uvex 1, 6565
Zapatos y botas
Calzado de seguridad deportivo y multifuncional disponible en varios anchos. Sistema de ajuste Boa® para un ajuste rápido e individual.
  • Material superior de microvelocidad transpirable y perforado de alta tecnología
  • El forro de malla distal proporciona una transpiración óptima
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a la tierra < 35 megaohmios
  • No contiene inhibidores de la humedad de la laca, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Forma ideal alrededor de las articulaciones para una torsión óptima y una buena flexibilidad
  • Inserción de la articulación para subir las escaleras con seguridad
  • El punto de pivote facilita el giro al estar de pie
El calzado de seguridad cuenta con un sistema de absorción de impactos de varias capas que utiliza poliuretano de doble densidad para el confort al caminar, así como una banda de rodadura autolimpiable optimizada para la resistencia al deslizamiento. Las secciones de PU, muy resistentes a la abrasión, garantizan una pisada segura y un balanceo del pie, lo que ayuda a evitar accidentes. La última generación de la puntera uvex xenova®, 100% libre de metales, ofrece un diseño compacto, una forma anatómica, buena estabilidad lateral, nula conductividad térmica y propiedades antimagnéticas. Aptos para personas alérgicas al cromo, ya que están fabricados con materiales sintéticos. La tecnología Climazone garantiza un óptimo confort de uso.
Color: Negro/amarillo
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011 S1 certificado SRC.