Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6947
Proveedor: UVEX
6947.8/44 6947.8/45 6947.8/46 6947.8/47 6947.8/48 6947.8/49 6947.8/50 6947.8/51 6947.8/52 6947.9/38 6947.9/39 6947.9/40 6947.9/41 6947.9/42 6947.9/43 6947.9/44 6947.9/45 6947.9/46 6947.9/47 6947.9/48 6947.9/49 6947.9/50 6947.9/51 6947.9/52 6947.7/38 6947.7/39 6947.7/40 6947.7/41 6947.7/42 6947.7/43 6947.7/44 6947.7/45 6947.7/46 6947.7/47 6947.7/48 6947.7/49 6947.7/50 6947.7/51 6947.7/52 6947.8/38 6947.8/39 6947.8/40 6947.8/41 6947.8/42 6947.8/43
UVEX6947.8/44EA 67 EUR
UVEX6947.8/44 UVEX6947.8/45 UVEX6947.8/46 UVEX6947.8/47 UVEX6947.8/48 UVEX6947.8/49 UVEX6947.8/50 UVEX6947.8/51 UVEX6947.8/52 UVEX6947.9/38 UVEX6947.9/39 UVEX6947.9/40 UVEX6947.9/41 UVEX6947.9/42 UVEX6947.9/43 UVEX6947.9/44 UVEX6947.9/45 UVEX6947.9/46 UVEX6947.9/47 UVEX6947.9/48 UVEX6947.9/49 UVEX6947.9/50 UVEX6947.9/51 UVEX6947.9/52 UVEX6947.7/38 UVEX6947.7/39 UVEX6947.7/40 UVEX6947.7/41 UVEX6947.7/42 UVEX6947.7/43 UVEX6947.7/44 UVEX6947.7/45 UVEX6947.7/46 UVEX6947.7/47 UVEX6947.7/48 UVEX6947.7/49 UVEX6947.7/50 UVEX6947.7/51 UVEX6947.7/52 UVEX6947.8/38 UVEX6947.8/39 UVEX6947.8/40 UVEX6947.8/41 UVEX6947.8/42 UVEX6947.8/43
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6947
Zapatos y botas
Zapato de seguridad deportivo S1 con ajuste ancho.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Parte superior de microvelocidad transpirable
  • Entresuela de acero resistente a la penetración y puntera de acero
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
El calzado de seguridad cuenta con una suela exterior de diseño ergonómico que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento, así como una tapa estabilizadora uvex antitorsión en el talón diseñada para evitar la torsión del tobillo. Aptos para personasMore Product Information