Gafas, megasónicas
Proveedor: UVEX
9320.265 9320.281
111-2544EA 28.6 EUR
111-2544 UVEX9320.281
Gafas, megasónicas
Gafas /Googles
El revolucionario diseño de las lentes de las gafas Megasonic no restringe el campo de visión del usuario, lo que significa que éste tiene la visión más clara posible en todo momento, incluso en condiciones difíciles. Tiene un diseño deportivo y ergonómico y es muy cómodo de llevar, lo que lo convierte en una pieza fiable para el trabajo diario.
  • Diseño único de lente sin montura
  • Compatibles con OTG con hueco en la montura para las patillas
  • Sello facial suave y adaptable para una comodidad y un ajuste increíbles
  • Cinta de cabeza textil de 30 mm de ancho para un ajuste superior sin presión
  • Diadema y lente fácilmente intercambiables
  • Alta compatibilidad con otros EPI
  • Protección fiable contra los rayos UV 400
  • Equipadas con tecnología de recubrimiento de supravisión
El revestimiento supravision excellence proporciona protección antiniebla en el interior y hace que el exterior sea extremadamente resistente a los productos químicos y a los arañazos.
Peso: 107 g
Certificaciones: Certificación DIN EN 166; DIN EN 170.