Calzado de seguridad ESD, Velcro®, uvex 2 trend, 6936
Proveedor: UVEX
6936.8/48 6936.8/49 6936.8/50 6936.8/51 6936.8/52 6936.9/38 6936.9/39 6936.9/40 6936.9/41 6936.9/42 6936.9/43 6936.9/44 6936.9/45 6936.9/46 6936.9/47 6936.9/48 6936.9/49 6936.9/50 6936.9/51 6936.9/52 6936.7/38 6936.7/39 6936.7/40 6936.7/41 6936.7/42 6936.7/43 6936.7/44 6936.7/45 6936.7/46 6936.7/47 6936.7/48 6936.7/49 6936.7/50 6936.7/51 6936.7/52 6936.8/38 6936.8/39 6936.8/40 6936.8/41 6936.8/42 6936.8/43 6936.8/44 6936.8/45 6936.8/46 6936.8/47
UVEX6936.8/48EA 77.2 EUR
UVEX6936.8/48 UVEX6936.8/49 UVEX6936.8/50 UVEX6936.8/51 UVEX6936.8/52 UVEX6936.9/38 UVEX6936.9/39 UVEX6936.9/40 UVEX6936.9/41 UVEX6936.9/42 UVEX6936.9/43 UVEX6936.9/44 UVEX6936.9/45 UVEX6936.9/46 UVEX6936.9/47 UVEX6936.9/48 UVEX6936.9/49 UVEX6936.9/50 UVEX6936.9/51 UVEX6936.9/52 UVEX6936.7/38 UVEX6936.7/39 UVEX6936.7/40 UVEX6936.7/41 UVEX6936.7/42 UVEX6936.7/43 UVEX6936.7/44 UVEX6936.7/45 UVEX6936.7/46 UVEX6936.7/47 UVEX6936.7/48 UVEX6936.7/49 UVEX6936.7/50 UVEX6936.7/51 UVEX6936.7/52 UVEX6936.8/38 UVEX6936.8/39 UVEX6936.8/40 UVEX6936.8/41 UVEX6936.8/42 UVEX6936.8/43 UVEX6936.8/44 UVEX6936.8/45 UVEX6936.8/46 UVEX6936.8/47
Calzado de seguridad ESD, Velcro®, uvex 2 trend, 6936
Zapatos y botas
Zapato de seguridad ESD Sporty S1 para hombre con ajuste ancho y con suela de PU antideslizante.
  • Sistema de ajuste Boa® para un ajuste individual y óptimo durante todo el día
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Microvelocidades transpirables y perforadas
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Excelente absorción de impactos
  • Gestión del clima del pie Uvex climazone, plantilla de confort uvex 1 climate, sistema uvex multi-width que ayuda a mantener la temperatura del pie para un óptimo confort del usuario
El calzado de seguridad cuenta con una entresuela de acero resistente a la penetración y una puntera de acero, así como una suela exterior de diseño ergonómico que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento. La talonera estabilizadora uvex antitorsión está diseñada para evitar la torsión del tobillo. Aptos para personas alérgicas al cromo, ya que están fabricados con materiales sintéticos. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que dificultan la humectación de la pintura.
Los materiales de la suela de alta calidad, el diseño de influencia deportiva y los colores atrevidos con la máxima comodidad y seguridad fiable. Aplicaciones de media carga. Material del forro: malla de distancia.
Color: Negro/azul
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S1, SRC; certificado con uvex medicare.