Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6937
Proveedor: UVEX
6937.7/38 6937.7/39 6937.7/40 6937.7/41 6937.7/42 6937.7/43 6937.7/44 6937.7/45 6937.7/46 6937.7/47 6937.7/48 6937.7/49 6937.7/50 6937.7/51 6937.7/52 6937.8/38 6937.8/39 6937.8/40 6937.8/41 6937.8/42 6937.8/43 6937.8/44 6937.8/45 6937.8/46 6937.8/47 6937.8/48 6937.8/49 6937.8/50 6937.8/51 6937.8/52 6937.9/38 6937.9/39 6937.9/40 6937.9/41 6937.9/42 6937.9/43 6937.9/44 6937.9/45 6937.9/46 6937.9/47 6937.9/48 6937.9/49 6937.9/50 6937.9/51 6937.9/52
UVEX6937.7/38EA 67 EUR
UVEX6937.7/38 UVEX6937.7/39 UVEX6937.7/40 UVEX6937.7/41 UVEX6937.7/42 UVEX6937.7/43 UVEX6937.7/44 UVEX6937.7/45 UVEX6937.7/46 UVEX6937.7/47 UVEX6937.7/48 UVEX6937.7/49 UVEX6937.7/50 UVEX6937.7/51 UVEX6937.7/52 UVEX6937.8/38 UVEX6937.8/39 UVEX6937.8/40 UVEX6937.8/41 UVEX6937.8/42 UVEX6937.8/43 UVEX6937.8/44 UVEX6937.8/45 UVEX6937.8/46 UVEX6937.8/47 UVEX6937.8/48 UVEX6937.8/49 UVEX6937.8/50 UVEX6937.8/51 UVEX6937.8/52 UVEX6937.9/38 UVEX6937.9/39 UVEX6937.9/40 UVEX6937.9/41 UVEX6937.9/42 UVEX6937.9/43 UVEX6937.9/44 UVEX6937.9/45 UVEX6937.9/46 UVEX6937.9/47 UVEX6937.9/48 UVEX6937.9/49 UVEX6937.9/50 UVEX6937.9/51 UVEX6937.9/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, 6937
Zapatos y botas
Zapato de seguridad deportivo S1 con ajuste ancho, fabricado con una parte superior de microvelour y una suela de PU de doble densidad.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Microvelocidades perforadas y transpirables
  • Puntera de acero
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Excelente absorción de impactos
  • Alto nivel de confort para el usuario
El calzado de seguridad cuenta con una suela exterior de diseño ergonómico con una excelente resistencia al deslizamiento, así como una tapa estabilizadoraMore Product Information