Botines de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, S2, 6935
Proveedor: UVEX
6935.7/38 6935.7/39 6935.7/40 6935.7/41 6935.7/42 6935.7/43 6935.7/44 6935.7/45 6935.7/46 6935.7/47 6935.7/48 6935.7/49 6935.7/50 6935.7/51 6935.7/52 6935.8/38 6935.8/39 6935.8/40 6935.8/41 6935.8/42 6935.8/43 6935.8/44 6935.8/45 6935.8/46 6935.8/47 6935.8/48 6935.8/49 6935.8/50 6935.8/51 6935.8/52 6935.9/38 6935.9/39 6935.9/40 6935.9/41 6935.9/42 6935.9/43 6935.9/44 6935.9/45 6935.9/46 6935.9/47 6935.9/48 6935.9/49 6935.9/50 6935.9/51 6935.9/52
UVEX6935.7/38EA 85.5 EUR
UVEX6935.7/38 UVEX6935.7/39 UVEX6935.7/40 UVEX6935.7/41 UVEX6935.7/42 UVEX6935.7/43 UVEX6935.7/44 UVEX6935.7/45 UVEX6935.7/46 UVEX6935.7/47 UVEX6935.7/48 UVEX6935.7/49 UVEX6935.7/50 UVEX6935.7/51 UVEX6935.7/52 UVEX6935.8/38 UVEX6935.8/39 UVEX6935.8/40 UVEX6935.8/41 UVEX6935.8/42 UVEX6935.8/43 UVEX6935.8/44 UVEX6935.8/45 UVEX6935.8/46 UVEX6935.8/47 UVEX6935.8/48 UVEX6935.8/49 UVEX6935.8/50 UVEX6935.8/51 UVEX6935.8/52 UVEX6935.9/38 UVEX6935.9/39 UVEX6935.9/40 UVEX6935.9/41 UVEX6935.9/42 UVEX6935.9/43 UVEX6935.9/44 UVEX6935.9/45 UVEX6935.9/46 UVEX6935.9/47 UVEX6935.9/48 UVEX6935.9/49 UVEX6935.9/50 UVEX6935.9/51 UVEX6935.9/52
Botines de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 trend, S2, 6935
Zapatos y botas
Bota de seguridad deportiva S2 con ajuste ancho.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Cuero repelente al agua
  • Puntera de acero
  • Sistema de cordones suave y resistente a la suciedad y al calor
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
Las botas de seguridad cuentan con una suela de diseño ergonómico con una excelente resistencia al deslizamiento. La talonera estabilizadora uvex antitorsión está diseñada para evitar la torsión del tobillo. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que dificultan la humectación de la pintura.
Para aplicaciones de uso medio.
Color: Azul/negro
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S2, SRC