Calzado de seguridad ESD, Velcro®, uvex 2 trend, S1P, 6936
Proveedor: UVEX
6936.1/38 6936.1/39 6936.1/40 6936.1/41 6936.1/42 6936.1/43 6936.1/44 6936.1/45 6936.1/46 6936.1/47 6936.1/48 6936.1/49 6936.1/50 6936.1/51 6936.1/52 6936.2/38 6936.2/39 6936.2/40 6936.2/41 6936.2/42 6936.2/43 6936.2/44 6936.2/45 6936.2/46 6936.2/47 6936.2/48 6936.2/49 6936.2/50 6936.2/51 6936.2/52 6936.3/38 6936.3/39 6936.3/40 6936.3/41 6936.3/42 6936.3/43 6936.3/44 6936.3/45 6936.3/46 6936.3/47 6936.3/48 6936.3/49 6936.3/50 6936.3/51 6936.3/52
UVEX6936.1/38EA 68.9 EUR
UVEX6936.1/38 UVEX6936.1/39 UVEX6936.1/40 UVEX6936.1/41 UVEX6936.1/42 UVEX6936.1/43 UVEX6936.1/44 UVEX6936.1/45 UVEX6936.1/46 UVEX6936.1/47 UVEX6936.1/48 UVEX6936.1/49 UVEX6936.1/50 UVEX6936.1/51 UVEX6936.1/52 UVEX6936.2/38 UVEX6936.2/39 UVEX6936.2/40 UVEX6936.2/41 UVEX6936.2/42 UVEX6936.2/43 UVEX6936.2/44 UVEX6936.2/45 UVEX6936.2/46 UVEX6936.2/47 UVEX6936.2/48 UVEX6936.2/49 UVEX6936.2/50 UVEX6936.2/51 UVEX6936.2/52 UVEX6936.3/38 UVEX6936.3/39 UVEX6936.3/40 UVEX6936.3/41 UVEX6936.3/42 UVEX6936.3/43 UVEX6936.3/44 UVEX6936.3/45 UVEX6936.3/46 UVEX6936.3/47 UVEX6936.3/48 UVEX6936.3/49 UVEX6936.3/50 UVEX6936.3/51 UVEX6936.3/52
Calzado de seguridad ESD, Velcro®, uvex 2 trend, S1P, 6936
Zapatos y botas
Calzado deportivo de seguridad ESD S1P con ajuste ancho, fabricado con una parte superior de microvelour y una suela de PU de doble densidad.
  • Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
  • Parte superior de microvelocidad transpirable
  • Doble cierre de velcro ajustable individualmente
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Excelente absorción de impactos
  • Alto nivel de confort para el usuario
Las zapatillas de seguridad cuentan con una suela exterior de diseño ergonómico que ofrece una excelente resistencia al deslizamiento, así como con una tapa estabilizadora uvex antitorsión en el talón diseñada para evitar la torsión del tobillo. Aptos para personas alérgicas al cromo, ya que están fabricados con materiales sintéticos. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que dificultan la humectación de la pintura. Plantilla extraíble, antiestática y confortable, con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional alrededor del talón y el antepié.
Color: Azul/negro
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S1P, SRC