Titanio (IV) cloruro ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de titanio
87053.180EA 58.6 EUR
87053.180 87053.290
Titanio (IV) cloruro ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Titanio (IV) cloruro
Formula: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Pto. Ebullición: 136
Pto. de fusión: 136.2
Densidad: 1.72
Número MDL: MFCD00011267
Núm. CAS: 7550-45-0
UN: 1838
ADR: 6.1 (8) I
Índice Merck: 13,09555
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99,5 %