VWR®, Botes de pesaje, estériles
Proveedor: VWR Collection
611-4672EA 102 EUR
611-4672 611-5272 611-5273 611-5274
VWR®, Botes de pesaje, estériles
Navecillas Navecillas de pesaje
Estos botes desechables son flexibles y cuentan con superficies lisas para proporcionar vertidos precisos con una mínima pérdida de muestra. Ideal para aplicaciones en las que existe la preocupación por la contaminación cruzada y la 'limpieza' es una necesidad en los entornos de investigación de ciencias de la vida, alimentación, biofarmacia, medio ambiente e investigación molecular. Fabricado con PS de grado alimentario de la FDA y envasado en una sala limpia.
  • Esterilizado por haz de electrones
  • Trazabilidad del número de lote para garantizar la calidad
  • Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos y débiles, soluciones acuosas, alcoholes y bases
  • Rango de temperatura de -10 a 70 °C
  • Los fondos anchos y planos garantizan la estabilidad y evitan el vuelco
  • Las esquinas redondeadas permiten una flexión sencilla para el vertido controlado de muestras líquidas, en polvo o granulares
  • Los fondos planos y los lados inclinados permiten apilarlos fácilmente para almacenarlos con comodidad
Ideal para aplicaciones de pesaje, dispensación o almacenamiento. Puede utilizarse con analizadores de humedad por microondas.
Certificaciones: Certificado de esterilidad disponible a petición.
Envase: El embalaje de fácil rasgado hace que la manipulación sea rápida y eficaz.