Válvulas de aire para SafetyCaps Generación 2.0
Proveedor: S.C.A.T.
317010 397010 397050 397008 397100 397050-PP
SCTV317010EA 27.8 EUR
SCTV317010 SCTV397010 SCTV397050 SCTV397008 SCTV397100 SCTV397050-PP
Válvulas de aire para SafetyCaps Generación 2.0
Válvulas Válvulas reguladoras de aire
Estas válvulas de aire pueden utilizarse para aplicaciones analíticas y preperativas.
  • Filtro de PTFE para disolventes limpios
  • La membrana de la válvula bloquea los vapores de los disolventes, se abre a baja presión
  • Tamaño de rosca UNF 1/4" 28G
Incluyen un adaptador de cierre luer que es útil para muchas aplicaciones.