Juego de suministros y residuos para HPLC, V2.0
Proveedor: S.C.A.T.
307337 307447
SCTV307337EA 566 EUR
SCTV307337 SCTV307447
Juego de suministros y residuos para HPLC, V2.0
Suministros de cromatografía Piezas de repuesto para cromatografía
El HPLC Supply and Waste Disposal Set V2.0 es el conjunto definitivo y universal de todos los componentes necesarios para el suministro de disolventes y residuos de todos los sistemas HPLC/UHPLC.
  • Seguridad para el suministro de disolventes y residuos
  • Se adapta a cualquier sistema HPLC/UHPLC
  • Incluye las botellas de disolvente y el contenedor de residuos
  • Bloquea los vapores de disolvente
  • Protege su sistema de la contaminación
  • Mantiene estables las mezclas de disolventes
El juego de seguridad conecta de forma fiable las mangueras y bloquea los vaporesMore Product Information