Pinzas, desechables
Proveedor: BURKLE
5378-1041 5378-0041 5378-1042 5378-0042 5378-1040 5378-0040
300-0346EA 81.9 EUR
300-0346 300-0347 300-0348 300-0349 300-0344 300-0345
Pinzas, desechables
Pinzas
Las pinzas desechables son ideales para los trabajos de precisión en el laboratorio que impliquen el agarre, sujeción y movimiento de elementos pequeños, como tejidos finos, objetos pequeños o muestras sólidas.
  • PS, blanca
  • De forma opcional, embaladas individualmente y esterilizadas
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (clase de sala blanca 7)
  • Longitud total: 130 mm
La rugosidad de los agarres propicia una manipulación óptima y segura, además de una precisión máxima en el trabajo. Las pinzas de plástico ligeras de un solo uso reducen el cansancio a la hora de trabajar. Este útil de laboratorio fabricado en sala limpia cumple con las normas más exigentes y previene la contaminación cruzada y el ensuciamiento de la muestra investigada.
Las pinzas de laboratorio resultan idóneas para los sectores químico, farmacéutico, cosmético y alimentario, así como también para la ciencia.
Forma puntiaguda/ángulo: Las pinzas desechables poseen puntas de manipulación finas, lisas y en ángulo. Los extremos puntiagudos en ángulo permiten recoger diferentes materiales con precisión y procesarlos con seguridad.
Forma puntiaguda: Las pinzas anatómicas tienen una punta recta y rugosa por el interior. Gracias a esto, se pueden agarrar con total fiabilidad incluso materiales sensibles.
Forma con punta ancha: Las pinzas desechables tienen un apunta ancha. La punta ancha es lisa y roma para evitar que puedan producirse daños en el material al agarrarlo.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.
Envase: Disponibles en pack grande de 100 unidades o en pack de 100 unidades embaladas individualmente y esterilizadas con rayos.