Forros de guantes, serie S-BCRL, resistentes a cortes estériles, BioClean
Proveedor: Nitritex
S-BCRL-5055 S-BCRL-6065 S-BCRL-7075 S-BCRL-8085 S-BCRL-9090
112-5741EA 1540 EUR
112-5741 112-5742 112-5743 112-5744 112-5745
Forros de guantes, serie S-BCRL, resistentes a cortes estériles, BioClean
Guantes
El forro de los guantes estériles BioClean resistentes a los cortes integran un hilo Dyneema® Diamond y ofrecen resistencia al corte y protección durante procedimientos exigentes.
  • Resistencia al corte de nivel II, sin silicona
  • Destreza, comodidad y ajuste óptimos
  • Recomendado para usarse entre dos guantes para sala limpia
  • Puede esterilizarse en autoclave hasta 5 ciclos a 121 ° C durante 30 minutos
  • Hecho de polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE)
Diseñados específicamente para una óptima destreza, confort y ajuste, estos guantes tambiénMore Product Information