Tetrabutilamonio hidróxido 40% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85738.150EA 38.6 EUR
85738.150 85738.180 85738.260
Tetrabutilamonio hidróxido 40% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8,II