Tetrabutilamonio hidróxido 20% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
85740.180EA 53.5 EUR
85740.180 85740.260
Tetrabutilamonio hidróxido 20% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Pto. de fusión: 29.85
Densidad: 0.968
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8 II