Propileno carbonato ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
87076.290EA 30.2 EUR
87076.290 87076.460
Propileno carbonato ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Propileno carbonato
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Número MDL: MFCD00005385
Núm. CAS: 108-32-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥ 99,0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20 °C/4 °C) 1,204 - 1,208
Appearance clear liquid