Respiradores reutilizables de media máscara, serie HF-800, Secure Click ™
Proveedor: 3M
HF-801 HF-803
111-2452EA 80 EUR
111-2452 111-2454
Respiradores reutilizables de media máscara, serie HF-800, Secure Click ™
Respiradores Mascarillas reutilizables Mascarillas
Designed with smart and intuitive features, the 3M™ Secure Click™ half-mask reusable respirator is simple, comfortable and reliable. Available in three sizes: Small, medium and large.
  • Greater breathability and comfort provided by the world's first quad-flow cartridge system
  • Push-button seal check helps bolster confidence that the respirator is properly sealed to the face
  • New Secure Click™ connection ensures filters and cartridges are installed properly
  • Low profile half-mask design offers a wide field of view, and compatibility with certain welding and grinding shields
  • Over-moulded design for easy assembly/disassembly
  • Advanced silicone material for increased comfort and greater durability
Los respiradores reutilizables de media máscara 3M ™ Secure Click ™ serie HF-800 ayudan a proteger contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se usan con cartuchos y filtros aprobados 3M ™ Secure Click ™. Estos respiradores brindan mayor transpirabilidad y comodidad gracias al primer sistema de cartucho de flujo cuádruple del mundo. Dos cartuchos de doble flujo en cada respirador se combinan para crear cuatro caminos de flujo de aire para facilitar la respiración. Además, la nueva serie 3M ™ Secure Click ™ presenta una conexión rápida / simple de cartucho / filtro que funciona como un cinturón de seguridad. Simplemente alinee las conexiones y presione hasta escuchar un clic, y tenga la seguridad de que los filtros y cartuchos están instalados correctamente. Una comprobación rápida y fácil del sello del usuario con un solo toque ayuda a proporcionar una mayor confianza en el ajuste del respirador.
Diseñado con características inteligentes e intuitivas, este respirador ayuda a proporcionar comodidad sin compromiso. Un sello facial de silicona con un puente nasal de articulación flexible patentado ofrece una sensación más suave para una mayor comodidad en la cara del usuario. Las hebillas de cuna de ajuste fácil permiten a los usuarios tirar de las correas para apretarlas y apretarlas para aflojarlas. Una válvula de exhalación ayuda a dirigir la respiración exhalada y la humedad hacia abajo Se utiliza material de silicona avanzado para mayor comodidad y mayor durabilidad.
Breathing hazardous levels of particles, gases and vapours can be harmful to worker's health. 3M™ Secure Click™ half-mask reusable respirators can help reduce exposure to many contaminants when properly fitted and used with approved 3M™ Secure Click™ cartridges and filters.
Certificaciones: Los respiradores cumplen con las normas AS / NZS 1716: 2012 y están aprobados por la CE. Todos los filtros y cartuchos están aprobados por CE.
Información accesorios: Este respirador de media máscara se puede usar con los cartuchos 3M ™ Secure Click ™ serie D8000 y los filtros serie D3000 y serie D7000 contra una variedad de gases, vapores y partículas de acuerdo con las aprobaciones EN.
Información para pedidos: HF-800 series half-mask reusable respirators are not compatible with 3M™ PAPR systems or 3M™ supplied air systems.