Respiradores reutilizables de media máscara, diafragma parlante, serie HF-800SD, Secure Click ™
Proveedor: 3M
HF-801SD HF-802SD HF-803SD
111-2506EA 80 EUR
111-2506 111-2507 111-2508
Respiradores reutilizables de media máscara, diafragma parlante, serie HF-800SD, Secure Click ™
Respiradores Mascarillas reutilizables Mascarillas
Diseñado con funciones inteligentes e intuitivas, el respirador reutilizable de media máscara Secure Click ™ de 3M ™ es simple, cómodo y confiable. Disponible en tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Todos estos respiradores vienen con un diafragma opcional para hablar.
  • Mayor transpirabilidad y comodidad gracias al primer sistema de cartucho de flujo cuádruple del mundo
  • La verificación del sello con botón pulsador ayuda a reforzar la confianza de que el respirador está sellado adecuadamente a la cara
  • El diafragma parlante está diseñado para ayudar a proporcionar una comunicación más fácil mientras se trabaja
  • La nueva conexión Secure Click ™ garantiza que los filtros y cartuchos se instalen correctamente
  • El diseño de media máscara de bajo perfil ofrece un amplio campo de visión y compatibilidad con ciertos escudos de soldadura y rectificado
  • Diseño sobremoldeado para un fácil montaje/desmontaje
  • Material de silicona avanzado para mayor comodidad y mayor durabilidad
Los respiradores reutilizables de media máscara 3M ™ Secure Click ™ serie HF-800SD ayudan a proteger contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se usan con cartuchos y filtros aprobados 3M ™ Secure Click ™. Estos respiradores vienen con un diafragma opcional para hablar para ayudar a proporcionar una comunicación más fácil mientras se trabaja. Estos respiradores brindan mayor transpirabilidad y comodidad gracias al primer sistema de cartucho de flujo cuádruple del mundo. Dos cartuchos de doble flujo en cada respirador se combinan para crear cuatro caminos de flujo de aire para facilitar la respiración. La nueva serie 3M ™ Secure Click ™ presenta una conexión rápida / simple de cartucho / filtro que funciona como un cinturón de seguridad. Simplemente alinee las conexiones y presione hasta escuchar un clic, y tenga la seguridad de que los filtros y cartuchos están instalados correctamente. Una comprobación rápida y fácil del sello del usuario con un solo toque ayuda a proporcionar una mayor confianza en el ajuste del respirador.
Diseñado con características inteligentes e intuitivas, este respirador ayuda a proporcionar comodidad sin compromiso. Un sello facial de silicona con un puente nasal de articulación flexible patentado ofrece una sensación más suave para una mayor comodidad en la cara del usuario. Las hebillas de cuna de ajuste fácil permiten a los usuarios tirar de las correas para apretarlas y apretarlas para aflojarlas. Una válvula de exhalación ayuda a dirigir la respiración exhalada y la humedad hacia abajo Se utiliza material de silicona avanzado para mayor comodidad y mayor durabilidad.
Respirar niveles peligrosos de partículas, gases y vapores puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores. El respirador reutilizable de media máscara Secure Click ™ de 3M ™ puede ayudar a reducir la exposición a muchos contaminantes cuando se ajusta y utiliza adecuadamente con los cartuchos y filtros Secure Click ™ aprobados de 3M ™.
Certificaciones: Los respiradores cumplen con las normas AS / NZS 1716: 2012 y están aprobados por la CE. Todos los filtros y cartuchos están aprobados por CE.
Información accesorios: Este respirador de media máscara se puede usar con los cartuchos 3M ™ Secure Click ™ serie D8000 y los filtros serie D3000 y serie D7000 contra una variedad de gases, vapores y riesgos de partículas de acuerdo con las aprobaciones EN.
Información para pedidos: Los respiradores reutilizables de media máscara de la serie HF-800SD no son compatibles con los sistemas 3M ™ PAPR o los sistemas de aire suministrado 3M™.