Piperidina ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85981.180EA 43.8 EUR
85981.180 85981.260 85981.290 85981.320 85981.460
Piperidina ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005979
Núm. CAS: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Assay Min. 99.0 %
Density (20/4) 0.861 - 0.863
Water Max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test