Pinzas estériles, detectables
Proveedor: BURKLE
5378-1060 5378-1061 5378-1062
300-0353EA 122 EUR
300-0353 300-0354 300-0355
Pinzas estériles, detectables
Pinzas
Complementariamente al color azul, estos muestreadores tienen un componente adicional especial en el material que permite su visibilización con ayuda de detectores metálicos o rayos X. Estos productos pueden descartarse así mediante los sistemas convencionales de control de cuerpos extraños a pesar de haber sido producidos de plástico. Las pinzas desechables son ideales para los trabajos de precisión en el laboratorio que impliquen el agarre, sujeción y movimiento de elementos pequeños, como tejidos finos, objetos pequeños o muestras sólidas.
  • PS detectable, azul
  • Embaladas individualmente y esterilizadas
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (clase de sala blanca 7)
  • Longitud total: 130 mm
La rugosidad de los agarres propicia una manipulación óptima y segura, además de una precisión máxima en el trabajo. Las pinzas de plástico ligeras de un solo uso reducen el cansancio a la hora de trabajar. Este útil de laboratorio fabricado en sala limpia cumple con las normas más exigentes y previene la contaminación cruzada y el ensuciamiento de la muestra investigada.
Las pinzas de laboratorio resultan idóneas para los sectores químico, farmacéutico, cosmético y alimentario, así como también para la ciencia.
Forma puntiaguda/ángulo: Las pinzas desechables poseen puntas de manipulación finas, lisas y en ángulo. Los extremos puntiagudos en ángulo permiten recoger diferentes materiales con precisión y procesarlos con seguridad.
Forma puntiaguda: Las pinzas anatómicas tienen una punta recta y rugosa por el interior. Gracias a esto, se pueden agarrar con total fiabilidad incluso materiales sensibles.
Forma con punta ancha: Las pinzas desechables tienen un apunta ancha. La punta ancha es lisa y roma para evitar que puedan producirse daños en el material al agarrarlo.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.