Pinza uso único, azul
Proveedor: BURKLE
5378-1051 5378-1050 5378-1052
300-0351EA 81.9 EUR
300-0351 300-0350 300-0352
Pinza uso único, azul
Pinzas
El color azul no está presente en forma natural en los alimentos. Es por ello de los productos azules, o fragmentos de estos productos, pueden ser reconocidos y detectados de manera rápida y sencilla en un control visual.
El uso de herramientas azules ayuda por lo tanto en el cumplimiento del análisis y la evaluación de riesgos HACCP en relación a los cuerpos extraños. Esto es particularmente un requisito importante en la manipulación de alimentos, la producción de alimentos, así como en la industria de piensos y farmacéutica.
  • PS, azul
  • Embaladas individualmente y esterilizadas
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (clase de sala blanca 7)
  • Longitud total: 130 mm
Las pinzas desechables son ideales para los trabajos de precisión en el laboratorio que impliquen el agarre, sujeción y movimiento de elementos pequeños, como tejidos finos, objetos pequeños o muestras sólidas. La rugosidad de los agarres propicia una manipulación óptima y segura, además de una precisión máxima en el trabajo.
Las pinzas de plástico ligeras de un solo uso reducen el cansancio a la hora de trabajar. Este útil de laboratorio fabricado en sala limpia cumple con las normas más exigentes y previene la contaminación cruzada y el ensuciamiento de la muestra investigada. Las pinzas de laboratorio resultan idóneas para los sectores químico, farmacéutico, cosmético y alimentario, así como también para la ciencia.
Forma puntiaguda/ángulo: Las pinzas desechables poseen puntas de manipulación finas, lisas y en ángulo. Los extremos puntiagudos en ángulo permiten recoger diferentes materiales con precisión y procesarlos con seguridad.
Forma puntiaguda: Las pinzas anatómicas tienen una punta recta y rugosa por el interior. Gracias a esto, se pueden agarrar con total fiabilidad incluso materiales sensibles.
Forma con punta ancha: Las pinzas desechables tienen un apunta ancha. La punta ancha es lisa y roma para evitar que puedan producirse daños en el material al agarrarlo.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.