Cuchara dosificadora, blanca
Proveedor: BURKLE
5378-4014 5378-4015 5378-4017 5378-4019 5378-4006 5378-4007 5378-4011 5378-4012 5378-4013 5378-4010 5378-4016 5378-4018 5378-4004 5378-4008 5378-4009 5378-4005
300-0372EA 48.3 EUR
300-0372 300-0373 300-0375 300-0377 300-0364 300-0365 300-0369 300-0370 300-0371 300-0368 300-0374 300-0376 300-0362 300-0366 300-0367 300-0363
Cuchara dosificadora, blanca
Cucharas
Las cucharas de medición y dosificación permiten medir con exactitud y dosificar con precisión pequeñas cantidades de polvo, granulados y líquidos. Para conseguir una medición precisa, el material sobrante se descarga nivelando el contenido en el borde superior de la cuchara. El volumen está grabado en el mango.
  • PS, blanca
  • De forma opcional, embaladas individualmente y esterilizadas
  • Con borde de nivelación
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (clase de sala blanca 7)
El borde delantero plano de la cuchara de medición resulta ideal para recoger material del fondo del recipiente o para acceder a las esquinas y, de esta manera, minimizar los restos. La base plana permite dejar la cuchara de medición sobre una superficie sin que se derrame su contenido.
La cuchara de dosificación desechable también es ideal para recoger pequeñas cantidades de muestras. Dado que la cuchara de medición de plástico está diseñada para un solo uso, no es necesario limpiarla y no existe riesgo de contaminación cruzada ni de ensuciamiento.
Las cucharas de medición y de dosificación están diseñadas para realizar mediciones de precisión en los sectores químico, farmacéutico, cosmético, de piensos, de alimentación y de bebidas.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.
Envase: Disponibles en pack grande de 100 unidades o en pack de 100 unidades embaladas individualmente y esterilizadas con rayos.