Cuchara medidora, azul
Proveedor: BURKLE
5378-4051 5378-4052 5378-4053 5378-4054 5378-4059 5378-4044 5378-4058 5378-4045 5378-4046 5378-4047 5378-4055 5378-4056 5378-4057 5378-4048 5378-4049 5378-4050
300-0386EA 73.8 EUR
300-0386 300-0387 300-0388 300-0389 300-0394 300-0379 300-0393 300-0380 300-0381 300-0382 300-0390 300-0391 300-0392 300-0383 300-0384 300-0385
Cuchara medidora, azul
Cucharas
El color azul no está presente en forma natural en los alimentos. Es por ello de los productos azules, o fragmentos de estos productos, pueden ser reconocidos y detectados de manera rápida y sencilla en un control visual en caso de haberse mezclado con la producción.
  • PS, azul
  • Utilizable en el ámbito de la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS
  • Especialmente para la industria de alimentos, piensos y farmacéutica
  • Con borde de nivelación
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (clase de sala blanca 7)
El uso de herramientas azules ayuda por lo tanto en el cumplimiento del análisis y la evaluación de riesgos HACCP en relación a los cuerpos extraños. Esto es particularmente un requisito importante en la manipulación de alimentos, la producción de alimentos, así como en la industria de piensos y farmacéutica.
Las cucharas de medición y dosificación permiten medir con exactitud y dosificar con precisión pequeñas cantidades de polvo, granulados y líquidos. Para conseguir una medición precisa, el material sobrante se descarga nivelando el contenido en el borde superior de la cuchara. El volumen está grabado en el mango.
El borde delantero plano de la cuchara de medición resulta ideal para recoger material del fondo del recipiente o para acceder a las esquinas y, de esta manera, minimizar los restos. La base plana permite dejar la cuchara de medición sobre una superficie sin que se derrame su contenido.
La cuchara de dosificación desechable también es ideal para recoger pequeñas cantidades de muestras. Dado que la cuchara de medición de plástico está diseñada para un solo uso, no es necesario limpiarla y no existe riesgo de contaminación cruzada ni de ensuciamiento.
Las cucharas de medición y de dosificación están diseñadas para realizar mediciones de precisión en los sectores químico, farmacéutico, cosmético, de piensos, de alimentación y de bebidas.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.
Información para pedidos: Disponibles en pack grande de 100 unidades o en pack de 100 unidades embaladas individualmente y esterilizadas con rayos.