Cuchara medidora, azul detectable
Proveedor: BURKLE
5378-4087 5378-4099 5378-4085 5378-4091 5378-4093 5378-4097 5378-4089 5378-4095
300-0397EA 79.3 EUR
300-0397 300-0405 300-0396 300-0399 300-0402 300-0404 300-0398 300-0403
Cuchara medidora, azul detectable
Cucharas
Complementariamente al color azul, estos muestreadores tienen un componente adicional especial en el material que permite su visibilización con ayuda de detectores metálicos o rayos X. Estos productos pueden descartarse así mediante los sistemas convencionales de control de cuerpos extraños a pesar de haber sido producidos de plástico.
  • PS detectable, azul
  • Embaladas individualmente y esterilizadas
  • Detectable con escáner de color, detector metálico o rayos X
  • Utilizable según la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS
  • Especialmente para la industria de alimentos, piensos y farmacéutica
  • Con borde de nivelación
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (clase de sala blanca 7)
Las cucharas de medición y dosificación permiten medir con exactitud y dosificar con precisión pequeñas cantidades de polvo, granulados y líquidos. Para conseguir una medición precisa, el material sobrante se descarga nivelando el contenido en el borde superior de la cuchara. El volumen está grabado en el mango.
El borde delantero plano de la cuchara de medición resulta ideal para recoger material del fondo del recipiente o para acceder a las esquinas y, de esta manera, minimizar los restos. La base plana permite dejar la cuchara de medición sobre una superficie sin que se derrame su contenido.
La cuchara de dosificación desechable también es ideal para recoger pequeñas cantidades de muestras. Dado que la cuchara de medición de plástico está diseñada para un solo uso, no es necesario limpiarla y no existe riesgo de contaminación cruzada ni de ensuciamiento.
Las cucharas de medición y de dosificación están diseñadas para realizar mediciones de precisión en los sectores químico, farmacéutico, cosmético, de piensos, de alimentación y de bebidas.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.