Columnas para cromatografía de afinidad, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ resina con proteína A recombinante
Proveedor: Avantor
C789-07EA 785 EUR
C789-07 C789-11 C789-18 C789-25
Columnas para cromatografía de afinidad, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ resina con proteína A recombinante
Columnas de cromatografía
La proteína A recombinante J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ ofrece una capacidad de afinidad dinámica superior con una excelente estabilidad alcalina vinculada con el ligando exclusivo de Avantor.
La nueva resina con proteína A está diseñada para el alto rendimiento en el paso esencial de la cromatografía de afinidad que se utiliza en la purificación de mAbs, proteínas de fusión Fc y otras moléculas similares del tipo IgG.
Diseñada y fabricada por Avantor según los estándares establecidos por nuestra marca de productos químicos J.T.Baker®, la resina con proteína A recombinante BAKERBOND® PROchievA™ se puede utilizar con otras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para mejorar su potencia separadora de los pasos del proceso de la cromatografía.
Información para pedidos: Disponibles en columnas para laboratorio de 1 ml y 5 ml en un práctico envase diseñado para la conexión directa a muchos instrumentos convencionales de cromatografía, incluidos GE ÄKTA™ y Bio-Rad NGC™.