1,4-Dioxano, anhidro 99.80%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
47305.AE 47305.K2
47305.AEEA 63.8 EUR
47305.AE 47305.K2
1,4-Dioxano, anhidro 99.80%, AcroSeal®
1,4-Dioxano
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 101 °C
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1,034
Pto. de inflamación: 12°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm