Tetrahidrofurano, anhidro ≥99.8%, AcroSeal® BHT-free, over molecular sieves
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
47327.AE 47327.K2
47327.AEEA 56.4 EUR
47327.AE 47327.K2
Tetrahidrofurano, anhidro ≥99.8%, AcroSeal® BHT-free, over molecular sieves
Tetrahidrofurano
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C
Pto. de fusión: –108,4 °C
Densidad: 0,889
Pto. de inflamación: –21°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.8%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm