VWR®, Cestas de alambre
Proveedor: VWR Collection
215-4200EA 65.2 EUR
215-4200 215-4201 215-4202 215-4203 215-4204 215-4205 215-4206 215-4207
VWR®, Cestas de alambre
Cestas Cestas, alambre
Estas cestas de alambre están fabricadas en acero inoxidable pulido electrolíticamente y resistente a la oxidación.
  • Muy buena resistencia química y térmica
  • Malla soldada por puntos de 8×8×1 mm
  • Bordes reforzados
Puede utilizarse para el transporte, el almacenamiento o la esterilización de utensilios de laboratorio.