VWR®, Cesta de alambre con asa
Proveedor: VWR
216-2254EA 204 EUR
216-2254
VWR®, Cesta de alambre con asa
Cestas Cestas, alambre
Esta cesta de alambre está fabricada en acero inoxidable pulido electrolíticamente y resistente a la oxidación.
  • Muy buena resistencia química y térmica
  • Asa de transporte plegable con empuñadura de plástico
  • Diseño robusto con dos varillas para reforzar la base
Adecuado para el transporte o la esterilización de productos de laboratorio.