Acetato de isopropilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
87068.290EA 24.3 EUR
87068.290 87068.320
Acetato de isopropilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Acetato de isopropilo
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 85 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008877
Núm. CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05225
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.871 --> 0.873