VWR®, Homogeneizador Bead Mill MAX
Proveedor: VWR Collection
432-0380EA 9390 EUR
432-0380 432-0453
VWR®, Homogeneizador Bead Mill MAX
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
VWR® Bead Mill MAX is the premier model in the VWR Bead Mill homogeniser range. VWR Bead Mill MAX is designed to grind, lyse or homogenise the most difficult samples with repeatable results. The unique tube carriage motion ensures the intra-tube bead movement reduces swirling, and creates the highest bead impact force of any bead mill on the market.
  • La unidad opcional de crioenfriamiento para prevenir el aumento de la temperatura de la muestra durante la homogeneización (requiere aire comprimido, nitrógeno líquido o hielo seco en etanol) puede pedirse por separado
  • Interfaz de pantalla táctil multilingüe y fácil de usar
  • No es necesario un período de enfriamiento entre las ejecuciones: procesa cientos de muestras al día
  • Configuración de memoria programable ilimitada para protocolos compartidos
  • El cómodo diseño de carga frontal cuenta con un bloqueo de la tapa integrado que se activa durante el funcionamiento
Utilizando tubos de muestra precargados con una variedad de medios de microesferas, el molino agita vigorosa y uniformemente los tubos proporcionando una homogeneización eficiente y consistente de alto rendimiento y calidad, generalmente en menos de 30 segundos. El Bead Mill MAX es ideal para la preparación de muestras en la extracción de ADN, ARN, proteínas y pequeñas moléculas.
Información de suministro: La unidad de accionamiento se suministra con un carro de tubos de 2 ml, un manual de usuario y una garantía de 2 años. Los tubos de microesferas desechables VWR® deben pedirse por separado.