Cassette de prueba rápida COVID-19 IgG /IgM
Proveedor: SureScreen Diagnostics
720-2967EA 250 EUR
720-2967
Cassette de prueba rápida COVID-19 IgG /IgM
Sistemas para diagnóstico Clinical Reagents and Kits
Una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos (IgG e IgM) contra el SARS-CoV-2 en sangre entera, suero o plasma. Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro.
El cassette de prueba rápida COVID-19 IgG/IgM (sangre entera/suero/plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra el SARS-CoV-2 en sangre entera, suero o plasma humanos para ayudar en la detección de la infección primaria o secundaria por el SARS-CoV-2.
Precaución: Not for self-testing. The test is intended for professional in vitro diagnostic use by health care professionals only.