Caja de almacenamiento de microtubos
Proveedor: HEATHROW
HS120220 HS120221
HEATHS120220EA 109 EUR
HEATHS120220 HEATHS120221
Caja de almacenamiento de microtubos
Cajas Criocajas
La caja de cartón para microtubos se utiliza para el almacenamiento seguro de microtubos y recipientes que requieren un almacenamiento a baja temperatura.
  • Particiones incluidas en la caja
  • Almacenar en congeladores mecánicos o en fase de vapor LN2, -196 °C
Se adapta a la mayoría de las estanterías de congelación estándar.