Sodio peroxodisulfato
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sodio persulfatoPeroxodisulfato de disodioÁcido peroxidisulfúrico, sal disódica
HONC13457-1KGEA 101.17 EUR
HONC13457-1KG
Sodio peroxodisulfato
Sodio peroxodisulfato
Formula: Na₂S₂O₈
MW: 238,11 g/mol
Número MDL: MFCD00003501
Núm. CAS: 7775-27-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %