Ácido tricloroacético (cristalizable) 99-100.5% (base secada), meets analytical specification of Ph. Eur., USP 21, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
27242H-1KG 27242H-500G
HONC27242H-1KGEA 166 EUR
HONC27242H-1KG HONC27242H-500G
Ácido tricloroacético (cristalizable) 99-100.5% (base secada), meets analytical specification of Ph. Eur., USP 21, Fluka™
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Formula: Cl₃CCOOH
Pto. Ebullición: 196 °C
Densidad: 1,63 g/cm3
Pto. de inflamación: 113 °C
Número MDL: MFCD00004177
Núm. CAS: 76-03-9
UN: 1839
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) 99 - 100.5 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.5 %
Sulfated ash Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying