Ácido L(+)-ascórbico 99.7-100.5% (oxidimetric) ACS, Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
33034H-100G 33034H-1KG 33034H-250G
HONC33034H-100GEA 51.7 EUR
HONC33034H-100G HONC33034H-1KG HONC33034H-250G
Ácido L(+)-ascórbico 99.7-100.5% (oxidimetric) ACS, Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Ácido L(+)-ascórbico
Formula: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Pto. Ebullición: 553
Densidad: 1.65 g/cm3
Número MDL: MFCD00064328
Núm. CAS: 50-81-7
Índice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (oxidimetric) 99.7 - 100.5 %
Specific rotation (a) 20/D 20.5 - 21.5 °
Spec.rotation (a) 25/D 20.5 - 21.5 °
Loss on drying (105°C) Max. 0.1 %
Sulfated ash Max. 0.05 %
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Oxalic acid Max. 0.2 %
Related substances (HPLC) complying
Appearance of the solution complying