n-Hexano for gas chromatography, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
65747-7L-RC 65747-2.5L
HONC65747-7L-RCEA 624 EUR
HONC65747-7L-RC HONC65747-2.5L
n-Hexano for gas chromatography, Burdick & Jackson™
n-Hexano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 66…69 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.660…0.668 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: -22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l