Acetona, for GC Plus, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Propanona
65830-18L-RC 65830-7L
HONC65830-18L-RCEA 329 EUR
HONC65830-18L-RC HONC65830-7L
Acetona, for GC Plus, Burdick & Jackson™
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 55…57 °C
Densidad: 0,79 g/cm3
Pto. de inflamación: –17 °C
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying