N,N-Dimetilformamida, anhidro ≥99.9% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
Packed in septum-sealed bottle.
66201-2.5L 66201-1L
HONC66201-2.5LEA 348 EUR
HONC66201-2.5L HONC66201-1L
N,N-Dimetilformamida, anhidro ≥99.9% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.94 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %