Cloroformo, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
37863-1L 37863-6X1L
37863-1LEA 89.3 EUR
37863-1L 37863-6X1L
Cloroformo, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Cloroformo
Formula: CHCl₃
Pto. Ebullición: 60…62 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 3,III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.01 %
Number Of Samples Min. 2