Cinta de enmascarar de uso general 201E
Proveedor: 3M
201E-18MM 201E-24MM 201E-30MM 201E-36MM 201E-48MM
MMMA201E-18MMEA 3.3 EUR
MMMA201E-18MM MMMA201E-24MM MMMA201E-30MM MMMA201E-36MM MMMA201E-48MM
Cinta de enmascarar de uso general 201E
Cintas
Esta es una cinta de enmascarar de alta calidad utilizada para enmascarar, fijar, agrupar, sujetar, sellar y otras aplicaciones de pintura a corto plazo hasta una temperatura de 80 °C durante una hora.
  • Buena adherencia instantánea y poder de sujeción que resiste levantar o rizar
  • Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 80 ° C durante una hora
  • Reduce la acumulación de pintura y proporciona buenas líneas de pintura, ayuda a resistir el sangrado de la pintura
  • Diseñado para uso en interiores
Esta cinta está diseñada para uso general en aplicacionesMore Product Information