Cinta adhesiva de valor 101E
Proveedor: 3M
101E-48MM 101E-18MM 101E-24MM 101E-30MM
MMMA101E-48MMEA 6.7 EUR
MMMA101E-48MM MMMA101E-18MM MMMA101E-24MM MMMA101E-30MM
Cinta adhesiva de valor 101E
Cintas
Esta es una cinta de papel crepé suave y multipropósito para aplicaciones de trabajo ligero, interiores y de temperatura ambiente. Es ideal para enmascarar pinturas no críticas, pero también para empaquetar, sellar, unir y otras aplicaciones.
  • Buena adherencia inicial a una amplia variedad de superficies en diferentes aplicaciones
  • Diseñado para aplicaciones de trabajo ligero
  • Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C
  • Fácil de escribir para etiquetar
La cinta de enmascarar de uso general y económica es una cinta adhesiva de color gamuza de 0,12 mm de espesor con adhesivo de goma para aplicaciones generales (fijación temporal, enmascaramiento para pintar sin quemar, etc.). Proporciona adaptabilidad en superficies irregulares y en esquinas, y se puede cortar con la mano para facilitar su uso.