BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
47250.03
47250.MD
47250.03EA
458
EUR
47250.03
47250.MD
BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Formula:
C₄₈H₆₆NO₅PPdS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22572666 Núm. CAS: 1470372-59-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | Yellow |
Form | Powder |
Elemental Analysis | 62,0 to 65,0 wt% Carbon |