Piridina, anhidro ≥99.5%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
47323.K2
47323.K2EA 203 EUR
47323.K2
Piridina, anhidro ≥99.5%, AcroSeal®
Piridina
AcroSeal™ septum bottled solvent
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formula: C₅H₅N
Pto. Ebullición: 115 °C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0,978
Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,
Índice Merck: 14,7970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM