Metanol, anhidro 99.9%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
47339.AK 47339.K2
47339.AKEA 49.5 EUR
47339.AK 47339.K2
Metanol, anhidro 99.9%, AcroSeal®
Metanol
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,7 °C
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,791
Pto. de inflamación: 11 °C (52 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM