Diclorometano, anhidro ≥99.7% (por GC) estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: Estabilizado con amileno
acondicionado en Argón
47352.AK 47352.K2 47352.M1
47352.AKEA 47.5 EUR
47352.AK 47352.K2 47352.M1
Diclorometano, anhidro ≥99.7% (por GC) estabilizado, AcroSeal®
Diclorometano
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39…40 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,325
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,6063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) 99.7% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 0.01% max
Residue on Evaporation 3 ppm max