Cintas de papel de aluminio, 1436
Proveedor: 3M
1436-100MM 1436-50MM 1436-75MM
MMMA1436-100MMEA 467 EUR
MMMA1436-100MM MMMA1436-50MM MMMA1436-75MM
Cintas de papel de aluminio, 1436
Cintas
La cinta de papel de aluminio 3M ™ 1436 es una cinta de alta calidad para trabajos de conductos internos y externos. Ofrece un adhesivo agresivo para facilitar su aplicación.
  • El respaldo de aluminio proporciona una excelente superficie reflectante tanto para el calor como para la luz
  • La baja tasa de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheo
  • Rango de rendimiento: de –25 a 70 °C (a corto plazo, 100 °C)
  • Adherencia inicial muy alta a la mayoría de las superficies
  • Revestimiento de fácil liberación
  • Resistencia a la