Cintas de papel de aluminio, 425
Proveedor: 3M
425-19MM 425-38MM 425-50MM
MMMA425-19MMEA 2990 EUR
MMMA425-19MM MMMA425-38MM MMMA425-50MM
Cintas de papel de aluminio, 425
Cintas
La cinta de papel de aluminio 3M ™ 425 está diseñada para numerosas aplicaciones en una amplia gama de industrias. Esta cinta se compone de un respaldo de papel de aluminio blando muerto y está recubierta con un adhesivo acrílico sensible a la presión de alta ingeniería.
  • La cinta termoconductora ayuda a disipar el calor y mejora la eficiencia de calefacción y refrigeración para proteger materiales sensibles a la temperatura
  • Resistente a los productos químicos para proteger las superficies durante los procesos de despintado y otras operaciones de