Cintas de papel de aluminio, 431
Proveedor: 3M
431-19MM 431-25MM 431-38MM 431-50MM
MMMA431-19MMEA 1850 EUR
MMMA431-19MM MMMA431-25MM MMMA431-38MM MMMA431-50MM
Cintas de papel de aluminio, 431
Cintas
La cinta de papel de aluminio 3M ™ 431 está diseñada para numerosas aplicaciones en una amplia gama de industrias. Esta cinta se compone de un respaldo de papel de aluminio blando muerto y está recubierta con un adhesivo acrílico sensible a la presión de alta ingeniería.
  • La cinta reflectante de calor y luz protege las superficies y mejora la eficiencia de la iluminación
  • La cinta termoconductora refleja y disipa el calor radiante para proteger las superficies de plástico
  • El adhesivo acrílico resistente y el respaldo de aluminio brindan una larga vida útil,